Print…
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4363-1G D4363-5G
TCIAD4363-1GEA 52 EUR
TCIAD4363-1G TCIAD4363-5G
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione ≥97.0% (por GC)
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione
Fórmula: C₁₄H₆Br₂O₂
Ponto de Fusão: 331°C
Número MDL : MFCD03931078
Número CAS: 84405-44-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %