Print…
(3-(Diethylamino)propyl)trimethoxysilane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4362-5ML D4362-25ML
TCIAD4362-5MLEA 35 EUR
TCIAD4362-5ML TCIAD4362-25ML
(3-(Diethylamino)propyl)trimethoxysilane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
(3-(Diethylamino)propyl)trimethoxysilane
Fórmula: (H₃CCH₂)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00039882
Número CAS: 41051-80-3
EINECS: 255-192-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %