Print…
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,2-Dimethylpent-4-enoic acid
D4354-1G D4354-5G
TCIAD4354-1GEA 58 EUR
TCIAD4354-1G TCIAD4354-5G
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Inflamação: 88°C
Número MDL : MFCD00012304
Número CAS: 16386-93-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %