Print…
1-Decyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Decyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
D4351-5G D4351-25G
TCIAD4351-5GEA 69 EUR
TCIAD4351-5G TCIAD4351-25G
1-Decyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Decyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₁₆H₂₇F₆N₃O₄S₂
Peso Molecular: 503.52 g/mol
Ponto de Fusão: –19°C
Número MDL : MFCD12022376
Número CAS: 433337-23-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %