Print…
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4334-1G D4334-5G
TCIAD4334-1GEA 21 EUR
TCIAD4334-1G TCIAD4334-5G
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Ponto de ebulição: 87°C
Ponto de Inflamação: 109°C
Número MDL : MFCD00042252
Número CAS: 73960-07-3
EINECS: 277-653-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %