Print…
(3-(Dimethylamino)propyl)trimethoxysilane ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4328-5ML D4328-25ML
TCIAD4328-5MLEA 32 EUR
TCIAD4328-5ML TCIAD4328-25ML
(3-(Dimethylamino)propyl)trimethoxysilane ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
(3-(Dimethylamino)propyl)trimethoxysilane
Fórmula: (H₃C)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 42°C
Ponto de Inflamação: 99°C
Número MDL : MFCD00053674
Número CAS: 2530-86-1
EINECS: 219-786-3
UN: 1760
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %