Print…
9,9-Dihexylfluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9-Dihexyl-9H-fluorene
D4327-1G D4327-5G
TCIAD4327-1GEA 84 EUR
TCIAD4327-1G TCIAD4327-5G
9,9-Dihexylfluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Dihexylfluorene
Fórmula: C₂₅H₃₄
Peso Molecular: 334.55 g/mol
Ponto de Fusão: 32°C
Número MDL : MFCD14584648
Número CAS: 123863-97-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %