Print…
3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4326-1G D4326-5G
TCIAD4326-1GEA 32 EUR
TCIAD4326-1G TCIAD4326-5G
3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
3,5-Dibromopyridine-N-oxide
Fórmula: C₅H₃Br₂NO
Número MDL : MFCD00160750
Número CAS: 2402-99-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C