Print…
2,5-Dibromopyrazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4323-1G D4323-5G
TCIAD4323-1GEA 24 EUR
TCIAD4323-1G TCIAD4323-5G
2,5-Dibromopyrazine ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromopyrazine
Fórmula: C₄H₂Br₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08061601
Número CAS: 23229-26-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C