Print…
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Difluorophenylacetic acid
D4321-5G D4321-25G
TCIAD4321-5GEA 60 EUR
TCIAD4321-5G TCIAD4321-25G
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Número MDL : MFCD00009999
Número CAS: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C