Print…
2,3-Difluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-2,3-difluorotoluene
D4320-1G D4320-5G
TCIAD4320-1GEA 18 EUR
TCIAD4320-1G TCIAD4320-5G
2,3-Difluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
2,3-Difluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Peso Molecular: 207.02 g/mol
Ponto de ebulição: 186
Ponto de Fusão: 8
Ponto de Inflamação: 90°C
Número MDL : MFCD00042488
Número CAS: 113211-94-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %