Print…
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3-Difluoropyrrolidine HCl
D4315-200MG D4315-1G
TCIAD4315-200MGEA 34 EUR
TCIAD4315-200MG TCIAD4315-1G
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₄H₇F₂N
Peso Molecular: 143.56 g/mol
Número MDL : MFCD03788948
Número CAS: 163457-23-6
Encomendar
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C