Print…
Di-tert-butyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Di-tert-butyl Ester
D4311-1G D4311-5G
TCIAD4311-1GEA 51 EUR
TCIAD4311-1G TCIAD4311-5G
Di-tert-butyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Di-tert-butyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Fórmula: C₁₇H₂₇NO₄
Número MDL : MFCD01882057
Número CAS: 55536-71-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %