Print…
9,9-Dimethyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5,5-Dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
D4308-1G D4308-5G
TCIAD4308-1GEA 109 EUR
TCIAD4308-1G TCIAD4308-5G
9,9-Dimethyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Dimethyl-9H-9-silafluorene
Fórmula: C₁₄H₁₄Si
Peso Molecular: 210.35 g/mol
Número MDL : MFCD00093801
Número CAS: 13688-68-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C