Dyclonine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dyclonine HCl, 1-(4-Butoxyphenyl)-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride
D4303-5G
D4303-25G
TCIAD4303-5GEA
42
EUR
TCIAD4303-5G
TCIAD4303-25G
Dyclonine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Dyclonine hydrochloride
Fórmula:
C₁₈H₂₈ClNO₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00035386 Número CAS: 536-43-6 EINECS: 208-633-6 Merck Index: 14,03473 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 171.0 to 175.0 deg-C |