Print…
Doxofylline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4302-1G D4302-25G
TCIAD4302-1GEA 24 EUR
TCIAD4302-1G TCIAD4302-25G
Doxofylline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Doxofylline
Fórmula: C₁₁H₁₄N₄O₄
Número MDL : MFCD00865218
Número CAS: 69975-86-6
EINECS: 274-239-6
Merck Index: 14,03438
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C