Print…
5,6-Dichlorobenzimidazole Hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4295-1G D4295-5G
TCIAD4295-1GEA 82 EUR
TCIAD4295-1G TCIAD4295-5G
5,6-Dichlorobenzimidazole Hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5,6-Dichlorobenzimidazole Hydrochloride
Fórmula: C₇H₄Cl₂N₂
Peso Molecular: 223.48 g/mol
Número MDL : MFCD16810292
Número CAS: 1087737-96-9
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %