Print…
1,3-Dibromo-2-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dibromoiodobenzene
D4294-1G D4294-5G
TCIAD4294-1GEA 68 EUR
TCIAD4294-1G TCIAD4294-5G
1,3-Dibromo-2-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₂I
Número MDL : MFCD00192666
Número CAS: 19821-80-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b13569194b4bf5b89fa8fa20da4d285ca5d917c0&vid=b13569194b4bf5b89fa8fa20da4d285ca5d917c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C