2,3-Dimethyl-1-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D4289-5G
D4289-25G
TCIAD4289-5GEA
90
EUR
TCIAD4289-5G
TCIAD4289-25G
2,3-Dimethyl-1-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,3-Dimethyl-1-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Fórmula:
C₁₀H₁₅F₆N₃O₄S₂ Ponto de Fusão: 8°C |
Número MDL :
MFCD03788922 Número CAS: 169051-76-7 |
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |