Print…
N,N-Dimethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-4-(dimethylamino)cyclohexane
D4288-1G D4288-5G
TCIAD4288-1GEA 88 EUR
TCIAD4288-1G TCIAD4288-5G
N,N-Dimethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N,N-Dimethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture)
Fórmula: C₈H₁₈N₂
Peso Molecular: 142.25 g/mol
Ponto de ebulição: 205°C
Número MDL : MFCD06658434
Número CAS: 42389-50-4
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %