Acetone oxime ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 127-06-0
Molecular Formula: C3H7NO
Formula Weight: 73.10
Flash Point: 60°(140°F)
Melting Point: 60-63°
Boiling Point: 133-135°
Beilstein Reference: 1560146
Merck Reference: 14,75
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00002118
Fórmula:
C₃H₇NO Ponto de ebulição: 133…135 °C Ponto de Fusão: 60…63 °C Densidade: 0,901 Ponto de Inflamação: 60 °C (140 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002118 Número CAS: 127-06-0 EINECS: 204-820-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,75 |