Print…
2,5-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4267-5G D4267-25G
TCIAD4267-5GEA 50 EUR
TCIAD4267-5G TCIAD4267-25G
2,5-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Número MDL : MFCD06658963
Número CAS: 21427-62-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C