Print…
Acetone oxime 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime
102391000 102395000 102390025
ACRO102391000EA 52.9 EUR
ACRO102391000 ACRO102395000 ACRO102390025
Acetone oxime 98%
Acetone oxime
Fórmula: C₃H₇NO
Peso Molecular: 73.09 g/mol
Ponto de ebulição: 135 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002118
Número CAS: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00077
Encomendar
Appearance White to yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %