Print…
2,5-Dimethylphenylacetyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D4261-5G D4261-25G
TCIAD4261-5GEA 29 EUR
TCIAD4261-5G TCIAD4261-25G
2,5-Dimethylphenylacetyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Dimethylphenylacetyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₁ClO
Número MDL : MFCD12024950
Número CAS: 55312-97-5
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %