Print…
10,10'-Dibromo-9,9'-bianthracene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D4254-1G D4254-5G
TCIAD4254-1GEA 123 EUR
TCIAD4254-1G TCIAD4254-5G
10,10'-Dibromo-9,9'-bianthracene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
10,10'-Dibromo-9,9'-bianthracene
Fórmula: C₂₈H₁₆Br₂
Peso Molecular: 512.24 g/mol
Ponto de Fusão: 342°C
Número MDL : MFCD11045035
Número CAS: 121848-75-7
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %