Print…
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (Sulfobetaine-10, SB-10) ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
D4246-5G D4246-25G
TCIAD4246-5GEA 57 EUR
TCIAD4246-5G TCIAD4246-25G
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (Sulfobetaine-10, SB-10) ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total) para pesquisa bioquímica
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Fórmula: C₁₅H₃₃NO₃S
Número MDL : MFCD00036908
Número CAS: 15163-36-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test