Print…

1,1-Dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxasilole ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

D4243-1G D4243-5G
TCIAD4243-1GEA 70 EUR
TCIAD4243-1G TCIAD4243-5G
1,1-Dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxasilole ≥98.0% (por GC)
1,1-Dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxasilole
Fórmula: C₉H₁₂OSi
Ponto de ebulição: 45°C
Número MDL : MFCD20922818
Número CAS: 321903-29-1

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR