Print…
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N,N-Dimethyloxamic acid, N,N-Dimethyloxamidic acid
D4241-5G D4241-1G
TCIAD4241-5GEA 62 EUR
TCIAD4241-5G TCIAD4241-1G
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Fórmula: C₄H₇NO₃
Número MDL : MFCD01971023
Número CAS: 32833-96-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8b882faba4de494791cadad1f07ca6474bbade9&vid=e8b882faba4de494791cadad1f07ca6474bbade9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %