Print…
N,N-Dietilformamida ≥99.0% (por GC) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
D4234-100ML D4234-500ML
TCIAD4234-100MLEA 64 EUR
TCIAD4234-100ML TCIAD4234-500ML
N,N-Dietilformamida ≥99.0% (por GC) para pesquisa bioquímica
N,N-Dietilformamida
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 177°C
Ponto de Inflamação: 60°C
Número MDL : MFCD00003287
Número CAS: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Suitability for use in ELISA tests to pass test