Print…
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4231-1G D4231-5G
TCIAD4231-1GEA 26 EUR
TCIAD4231-1G TCIAD4231-5G
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Fórmula: C₄H₄Cl₂N₄
Número MDL : MFCD00792652
Número CAS: 55583-59-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %