Print…
Duloxetine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propylamine Hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride
D4223-1G D4223-5G
TCIAD4223-1GEA 68 EUR
TCIAD4223-1G TCIAD4223-5G
Duloxetine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Duloxetine hydrochloride
Fórmula: C₁₈H₁₉NOS
Peso Molecular: 333.87 g/mol
Número MDL : MFCD06407958
Número CAS: 136434-34-9
Merck Index: 14,03465
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +120 to +124 deg (C=1, MeOH)