Print…
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D4222-1G D4222-5G
TCIAD4222-1GEA 18 EUR
TCIAD4222-1G TCIAD4222-5G
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₃O₂S
Número MDL : MFCD00052311
Número CAS: 6579-54-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C