Print…
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4206-1G D4206-5G
TCIAD4206-1GEA 29 EUR
TCIAD4206-1G TCIAD4206-5G
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine ≥98.0% (por GC)
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 151°C
Número MDL : MFCD00006465
Número CAS: 19064-64-3
EINECS: 242-794-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C