Print…
4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-Bis(4-pyridyl)biphenyl, 4,4'-Di(pyridin-4-yl)-1,1'-biphenyl
D4203-200MG D4203-1G
TCIAD4203-200MGEA 77 EUR
TCIAD4203-200MG TCIAD4203-1G
4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl ≥95.0% (por GC)
4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl
Fórmula: C₂₂H₁₆N₂
Ponto de Fusão: 308°C
Número MDL : MFCD11977635
Número CAS: 319430-87-0
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %