Print…
3,4-Dihexylthiophene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D4202-1G D4202-5G
TCIAD4202-1GEA 61 EUR
TCIAD4202-1G TCIAD4202-5G
3,4-Dihexylthiophene ≥97.0% (por GC)
3,4-Dihexylthiophene
Fórmula: C₁₆H₂₈S
Peso Molecular: 252.46 g/mol
Ponto de ebulição: 103°C
Número MDL : MFCD21363049
Número CAS: 122107-04-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %