Print…
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(3,5-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,5-Dichloro-4-hydroxyphenylboronic Acid Pinacol Ester
D4201-1G D4201-5G
TCIAD4201-1GEA 138 EUR
TCIAD4201-1G TCIAD4201-5G
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Fórmula: C₁₂H₁₅BCl₂O₃
Peso Molecular: 288.96 g/mol
Ponto de ebulição: 103°C
Número MDL : MFCD20526385
Número CAS: 1003298-87-0
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C