Print…
Dimetilamina ∼11% ∼2 mol/L em isopropanol (IPA)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4198-100ML D4198-500ML
TCIAD4198-100MLEA 29 EUR
TCIAD4198-100ML TCIAD4198-500ML
Dimetilamina ∼11% ∼2 mol/L em isopropanol (IPA)
Dimetilamina
Fórmula: C₂H₇N
Peso Molecular: 45.08 g/mol
Ponto de ebulição: 6.9
Ponto de Fusão: -92.8
Densidade: 0.938
Ponto de Inflamação: -55
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008288
Número CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62717ab49629d8ef15a65f91bc76595f3ce4d5c3&vid=ba61d01bf01836d135de7e5a4e7da0de5fcf8db8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.5 to 13.0 w/w%