Print…
Phenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane
D4195-5G D4195-25G
TCIAD4195-5GEA 62 EUR
TCIAD4195-5G TCIAD4195-25G
Phenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Phenylboronic acid neopentyl glycol ester
Fórmula: C₁₁H₁₅BO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05663851
Número CAS: 5123-13-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C