Print…
2,9-Dichloro-1,10-phenanthroline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D4186-200MG D4186-1G
TCIAD4186-200MGEA 67 EUR
TCIAD4186-200MG TCIAD4186-1G
2,9-Dichloro-1,10-phenanthroline ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2,9-Dichloro-1,10-phenanthroline
Fórmula: C₁₂H₆Cl₂N₂
Número MDL : MFCD02084186
Número CAS: 29176-55-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C