Print…
9(10)-Dehydronandrolone ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
D4162-5G D4162-1G D4162-200MG
TCIAD4162-5GEA 238 EUR
TCIAD4162-5G TCIAD4162-1G TCIAD4162-200MG
9(10)-Dehydronandrolone ≥97.0% (por HPLC)
9(10)-Dehydronandrolone
Fórmula: C₁₈H₂₄O₂
Ponto de Fusão: 190°C
Número MDL : MFCD08457892
Número CAS: 6218-29-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D -310 to -330 deg (C=0.5, MeOH)