Print…
Disodium clodronate tetrahydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
D4160-1G D4160-5G
TCIAD4160-1GEA 65 EUR
TCIAD4160-1G TCIAD4160-5G
Disodium clodronate tetrahydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Disodium clodronate tetrahydrate
Fórmula: CH₄Cl₂O₆P₂
Número MDL : MFCD02940846
Número CAS: 88416-50-6
Merck Index: 14,02371
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 18.0 to 22.0 %