Print…
Etidronate disodium hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4159-5G D4159-25G
TCIAD4159-5GEA 59 EUR
TCIAD4159-5G TCIAD4159-25G
Etidronate disodium hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Etidronate disodium hydrate
Fórmula: C₂H₆Na₂O₇P₂·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00152567
Número CAS: 7414-83-7
EINECS: 231-025-7
Merck Index: 14,03863
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e761632b19d1153069f2d5fd5cdfce2a22dbc30a&vid=e5264051bdb6d234170d1a3f2f8e8455ddfd6bb2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (after drying)
Drying loss max. 5.0 %