Print…
4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4135-1G D4135-5G
TCIAD4135-1GEA 25 EUR
TCIAD4135-1G TCIAD4135-5G
4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂O₂S
Número MDL : MFCD00672147
Número CAS: 4489-34-3
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C