Print…
3,5-Di-terc-butilbenzaldeído ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,5-Bis(tert-butyl)benzaldehyde
D4130-1G D4130-5G
TCIAD4130-1GEA 69 EUR
TCIAD4130-1G TCIAD4130-5G
3,5-Di-terc-butilbenzaldeído ≥97.0% (por GC)
3,5-Di-terc-butilbenzaldeído
Fórmula: C₁₅H₂₂O
Ponto de ebulição: 132°C
Número MDL : MFCD00026298
Número CAS: 17610-00-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3595e5c0e61b65fb3b496706ba593464cb6bfb8&vid=f3595e5c0e61b65fb3b496706ba593464cb6bfb8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C