Print…
n-Dodecyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acrylic acid Lauryl ester, Acrylic acid Dodecyl ester, Dodecyl Acrylate, Lauryl Acrylate
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
D4129-25ML D4129-500ML D4129-100ML
TCIAD4129-25MLEA 16 EUR
TCIAD4129-25ML TCIAD4129-500ML TCIAD4129-100ML
n-Dodecyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
n-Dodecyl acrylate
Fórmula: C₁₅H₂₈O₂
Peso Molecular: 240.387 g/mol
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Fusão: 4°C
Ponto de Inflamação: 145°C
Número MDL : MFCD00042871
Número CAS: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9822b2a236b7eb8dda29d06ccef78cf0da7209a6&vid=a2d291bea4b369860e810ec50ea8536a968ddace&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %