Print…
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4122-1G D4122-5G
TCIAD4122-1GEA 29 EUR
TCIAD4122-1G TCIAD4122-5G
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine ≥98.0% (por GC)
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine
Fórmula: C₄HCl₂IN₂
Número MDL : MFCD01898087
Número CAS: 13544-44-0
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C