Print…
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic Acid, ['3,4-Dimethylanthranilic acid']
D4120-5G D4120-25G
TCIAD4120-5GEA 19 EUR
TCIAD4120-5G TCIAD4120-25G
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD00130041
Número CAS: 50419-58-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %