Print…
Diethyl-3,3'-iminodipropionate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diethyl 3,3'-azanediyldipropanoate, 3,3'-Iminodipropionic Acid Diethyl Ester
D4111-1G D4111-5G
TCIAD4111-1GEA 85 EUR
TCIAD4111-1G TCIAD4111-5G
Diethyl-3,3'-iminodipropionate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Diethyl-3,3'-iminodipropionate
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄
Peso Molecular: 217.27 g/mol
Ponto de ebulição: 139°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14705114
Número CAS: 3518-88-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %