Print…
Dietilenotriamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Azapentano-1,5-diamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03274.0100 8.03274.1000
8.03274.0100EA 32.7 EUR
8.03274.0100 8.03274.1000
Dietilenotriamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Dietilenotriamina
Fórmula: C₄H₁₃N₃
Peso Molecular: 103.17 g/mol
Ponto de ebulição: 207
Ponto de Fusão: –39 °C
Densidade: 0.9523 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 97
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008171
Número CAS: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -35 °C
Molar Mass 103.16 g/mol
Boiling Point 206 - 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 97 °C
Refractive Index 1.4826 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.4 - 16.1 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 325 °C
Synonyms 2,2'-Iminobis (ethylamine), Bis(2-aminoethyl)amine, 2,2'-Diaminodiethylamine
Hill Formula C4H13N3