Print…
Docetaxel ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Taxotere
D4102-100MG D4102-1G
TCIAD4102-100MGEA 59 EUR
TCIAD4102-100MG TCIAD4102-1G
Docetaxel ≥98.0% (por HPLC)
Docetaxel
Fórmula: C₄₃H₅₃NO₁₄
Número MDL : MFCD00800737
Número CAS: 114977-28-5
Merck Index: 14,03397
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -45.0 deg (C=1、EtOH)